20257-U
ORBO™ 23, 2-HMP sur résine Amberlite™ XAD®-2 (20/40), 120/60 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 85 mm, pkg of 25 ea
Synonyme(s) :
Tube ORBO™ 2-HMP sur Supelpak™ 20N
300,00 €
About This Item
300,00 €
Produits recommandés
Matériaux
W,W,W separators
Agence
NIOSH 2501,2529,2536,2539,2541
Gamme de produits
Amberlite™
ORBO™
Composition
Bed A, 120 mg
Bed B, 60 mg
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO™ 23
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 85 mm
Matrice
XAD-2 2-(Hydroxymethyl)piperidine on XAD-2
Taille des particules
20-40 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Température de stockage
2-8°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3