Principaux documents
XAD16
Supelco
Amberlite XAD16N polymeric adsorbent
20-60 mesh
Synonyme(s) :
XAD16N
500 G
217,00 €
1 KG
390,00 €
217,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
217,00 €
1 KG
390,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
217,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Amberlite XAD16, 20-60 mesh
Forme
beads
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
800 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
20-60 mesh
560-710 μm
Dimension de pores
~0.55 mL/g pore volume
200 Å mean pore size
Technique de séparation
reversed phase
Chaîne SMILES 
[n]1(c(ccc1)CN2CCOCC2)C
InChI
1S/C10H16N2O/c1-11-4-2-3-10(11)9-12-5-7-13-8-6-12/h2-4H,5-9H2,1H3
Clé InChI
ZPPCOAPTXYJLTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Résines macroréticulées non ioniques qui adsorbent et relarguent les espèces ioniques grâce à des interactions hydrophobes et polaires. Elles sont généralement utilisées en conditions isocratiques.
Application
Composés hydrophobes de PM jusqu′à 40000; antibiotiques; préparations pharmaceutiques; surfactants; séparations de grosses molécules organiques (spécialement les protéines). Plus efficace que le XAD2.
Autres remarques
Résine polyaromatique hydrophobe
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Shelja Tiwari et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 32(12), 1321-1325 (2016-12-13)
An online preconcentration system based on solid-phase extraction was developed for speciation and determinations of Cr in industrial water samples using flame atomic absorption spectrometry. A minicolumn packed with Amberlite XAD-16 loaded with salicylic acid was used to preconcentrate chromium
Katharina Rox et al.
Scientific reports, 7(1), 11798-11798 (2017-09-20)
In contrast to mild infections of Group A Streptococcus (GAS) invasive infections of GAS still pose a serious health hazard: GAS disseminates from sterile sites into the blood stream or deep tissues and causes sepsis or necrotizing fasciitis. In this
Don D Nguyen et al.
Nature microbiology, 2, 16197-16197 (2016-11-01)
Pseudomonads are cosmopolitan microorganisms able to produce a wide array of specialized metabolites. These molecules allow Pseudomonas to scavenge nutrients, sense population density and enhance or inhibit growth of competing microorganisms. However, these valuable metabolites are typically characterized one-molecule-one-microbe at
Shuqi Guo et al.
Microbial cell factories, 16(1), 203-203 (2017-11-17)
Xenocoumacin 1 (Xcn1) and Xenocoumacin 2 (Xcn2) are the main antimicrobial compounds produced by Xenorhabdus nematophila. Culture conditions, including pH, had remarkably distinct effects on the antimicrobial activity of X. nematophila. However, the regulatory mechanism of pH on the antimicrobial
Hirotoshi Sushida et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 126(1), 23-29 (2018-02-18)
EnkT is a novel ATP-binding cassette (ABC) transporter responsible for secretion of four bacteriocins, enterocins NKR-5-3A, C, D, and Z (Ent53A, C, D, and Z), produced by Enterococcus faecium NKR-5-3. It is generally recognized that the secretion of a bacteriocin
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf