Principaux documents
Z623598
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7 mL round bottom tubes (12x100 mm)
8 EA
444,00 €
444,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
8 EA
444,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
444,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 7 mL tubes
Conditionnement
pack of 8 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 5247
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5051 (buckets)
Description générale
  • compatible with bucket/carriers 5051 and 5628
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni