Principaux documents
Z728594
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 5 x 50 mL Conical Tubes 29 x 115 mm
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge adapters
1 EA
152,00 €
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
152,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 4740
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5625-A
Catégories apparentées
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG