Principaux documents
Z601527
Hettich® centrifuge rotors
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
1 EA
406,00 €
406,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
406,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.78
406,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 4 x Suspensions (Models 1345, 1346, 1366, 1369, 1370, 1372, 1741, 1742, 1745, 1746)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1624
Paramètres
2,665 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotofix 32A
Description générale
The 4-place rotor 1624 (Z601527) is best suited for laboratories not exclusively involved with cytological examinations. Both tubes and cytological prepartions can be centrifuged without requiring a rotor change. Changing the buckets/carriers is all that is needed. Rotor 1624 (Z601527) accommodates cyto bucket/carriers 1660 and 1680.
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG