Principaux documents
Z653292
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, Adapter for 15 ml Falcon tubes (17x120 mm)
1 EA
25,80 €
25,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
25,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
25,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1462-A
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1617, 1619 (rotors)
Catégories apparentées
Description générale
  • compatible with rotors 1617 (Z665614), 1619 (Z657972) and 1717 (Z720151)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG