Principaux documents
Z665606
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, Adapter for 1.5-2.0 mL tubes (11x 38 mm)
4 EA
425,00 €
425,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
425,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
425,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 1.5 mL tubes
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 5281
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5051 (bucket)
Description générale
  • compatible with bucket/carriers 5051and 5628
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG