This enzyme is soluble in 50 mM potassium phosphate buffer at 1 mg/mL, yielding a clear solution. Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/134/883/x4376pis.pdf
X4376
Xanthine Oxidase from bovine milk
lyophilized powder, 0.4-1.0 units/mg protein
Synonyme(s) :
XOD, Xanthine:oxygen oxidoreductase
162,00 €
About This Item
162,00 €
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
0.4-1.0 units/mg protein
Poids mol.
283 kDa
Composition
Protein, 10.0-25.0%
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
-
Good morning, I have a question how to use Xanthine Oxidase in the form lyophilized powder? In what form can it be used? Can it be converted into a liquid form? If so, what should be the solvent? Should I use water or buffer? If a buffer witch one?