Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
N6876
Sigma-Aldrich
Chlorure de bleu de nitrotétrazolium
≥90.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Chlorure de p-nitro-bleu de tétrazolium, p-bleu de nitrotétrazolium, Chlorure de 2,2′-bis(4-nitrophényl)-5,5′-diphényl-3,3′-(3,3′-diméthoxy-4,4′-diphénylène)ditétrazolium, Chlorure de 3,3′-(3,3′-diméthoxy-4,4′-biphénylène)bis[2-(4-nitrophényl)-5-phényl-2H-tétrazolium], NBT, Nitro BT
About This Item
Formule linéaire :
C40H30N10O6 · 2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
817.64
Beilstein:
4115923
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
≤10% solvent
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Le chlorure de bleu de nitrotétrazolium a été employé pour détecter la génération de métabolites de l′oxygène dans les cellules.
  • Il a été utilisé comme substrat pour la détection dans les analyses par analyse Western blot.
  • Il a été employé pour la coloration de coupes de tissus en histologie.
Actions biochimiques/physiologiques
Le nitrobleu de tétrazolium (NBT), en combinaison avec le BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate), est utilisé pour la détection de sondes marquées dans les analyses par Western blot. Il fait partie du test de détection colorimétrique. Les colorants NBT et BCIP permettent de détecter l′activité de la phosphatase alcaline, en générant un colorant violet (diformazan) insoluble. Le colorant est visible au niveau des zones où la sonde marquée s′est hybridée à sa cible.
Substrats
Substrat des déshydrogénases et d′autres oxydases.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l′analyse par CLHP ou LC-MS
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Drought- and salt-tolerant plants result from overexpression of the AVP1 H+-pump.
Gaxiola RA et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98, 11444-11444 (2001)
Measurement of reactive oxygen intermediate production in haemocytes of the penaeid shrimp, Penaeus ?annamei.
Knaap V et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 191 , 89-107 (2000)
Fluorescent in situ hybridization employing the conventional NBT/BCIP chromogenic stain.
Trinh le A et al.
Biotechniques, 42, 756-756 (2007)
Methods in Enzymology, 6, 958-958 (1963)
Expression of the endothelial lipase gene in murine embryos and reproductive organs.
Lindegaard ML et al.
Journal of Lipid Research, 46, 439-439 (2005)
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.