Principaux documents
682151
Sigma-Aldrich
Xanthine Oxidase, Buttermilk
Native xanthine oxidase from buttermilk. Complex metalloprotein that catalyzes oxidative hydroxylation of a variety of aromatic heterocycles and simple aldehydes. Catalyzes the oxidation of xanthine to uric acid.
Synonyme(s) :
Xanthine Oxidase, Buttermilk
10 U
104,00 €
50 U
316,00 €
104,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
Changer de vue
10 U
104,00 €
50 U
316,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
104,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
Niveau de qualité
Description
RTECS - RQ8455000
Forme
liquid
Activité spécifique
≥0.5 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Activité étrangère
lactoperoxidase, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Native xanthine oxidase from buttermilk. Complex metalloprotein that catalyzes oxidative hydroxylation of a variety of aromatic heterocycles and simple aldehydes. Catalyzes the oxidation of xanthine to uric acid.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1.0 µmol of xanthine to uric acid per min at 25°C, pH 7.5.
Forme physique
Crystalline suspension in 60% ammonium sulfate.
Autres remarques
McWhirter, R.B. and Hille, R. 1991. J. Biol. Chem.266, 23724.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Articles
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes