X2502
Xanthine sodium salt
≥99%
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxypurine
398,00 €
About This Item
398,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Impuretés
≤4% total solvent
Solubilité
dilute NaOH: soluble, clear to slightly hazy
Chaîne SMILES
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
Clé InChI
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.