Documents
T8255
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tri-O-benzyl-β-D-arabinofuranose
Synonyme(s) :
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-arabinofuranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H28O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D -9.0 to -1.5 °, 24 hr, c = 1% (w/v) in chloroform
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C26H28O5/c27-26-25(30-18-22-14-8-3-9-15-22)24(29-17-21-12-6-2-7-13-21)23(31-26)19-28-16-20-10-4-1-5-11-20/h1-15,23-27H,16-19H2/t23-,24-,25+,26-/m1/s1
Clé InChI
NAQUAXSCBJPECG-FXSWLTOZSA-N
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable