A6683
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminobutanedioic acid sodium salt, Sodium L-aspartate
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate, ≥98% (TLC)
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Chaîne SMILES
[Na+].[H]O[H].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
Clé InChI
PPTHNBYUFXSJPS-JIZZDEOASA-M
Informations sur le gène
human ... GRIN2A(2903)
rat ... GRIN2A(14811)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable