SMB00918
Arabinofuranose
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
L-Arabinofuranose, (3R,4R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white
Pf
118—121 °C
Température de stockage
2-8°C
Clé InChI
HMFHBZSHGGEWLO-HWQSCIPKSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable