R7500
D-(−)-Ribose
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
Aldehydo-D-ribose
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial (fermentation)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D -21.0 to -19.5 °, c = 4% (w/v) in water
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤10 ppm Heavy metals (lead)
Couleur
white
Pf
88-92 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
Clé InChI
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable