T7576
Anti-TGN46 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC14722, Anti-TGN38 homolog, Anti-TGN48, Anti-TGN51, Anti-TGOLN2, Anti-TTGN2, Anti-Trans-Golgi network integral membrane protein 2 precursor, Anti-Trans-Golgi network protein TGN51, Anti-Trans-golgi network protein 2
548,00 €
About This Item
548,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 80-100 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using TGN46 from human HepG2 cell lysates.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A549 cells
western blot (chemiluminescent): 0.25-0.5 μg/mL using extracts of human HEK-293T cells expressing recombinant human TGN46
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TGOLN2(10618)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable