SAB4200235
Anti-TGN46 antibody, Mouse monoclonal
clone TGN46-52, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Trans-Golgi network protein, 46-kD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TGN46-52, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 80-100 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human TGN46
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TGN46(10618)
Description générale
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable