ABT95
Anti-TGN46, Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Trans-Golgi network integral membrane protein 2, TGN38 homolog, TGN46, TGN48, Trans-Golgi network protein TGN51
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TGOLN2(10618)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Vesicular Trafficking
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected TGN46 in A431 and HeLa cells.
Qualité
Immunoprecipitation Analysis: 0.2 µg of this antibody immunoprecipitated TGN46 in 500 µg of HeLa cell lysate (An uncharacterized band at ~29 kDa may be observed in some cell lysates.).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable