T9826
Anti-TGN38 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC108592, Anti-TGOLN2, Anti-TTGN1, Anti-Trans-golgi network protein 2
569,00 €
About This Item
569,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38 kDa
Espèces réactives
rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Tgoln1(192152)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunofluorescence
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable