E1031
Anti-ERGIC-53/p58 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ERGIC53, Anti-F5F8D, Anti-FMFD1, Anti-LMAN1, Anti-MCFD1, Anti-MR60, Anti-gp58
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~58 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 or rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1.0 μg/mL using whole cell extract of mouse NIH3T3 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LMAN1(3998)
mouse ... Lman1(70361)
rat ... Lman1(116666)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable