Documents
T7168
Sigma-Aldrich
Trypsine from porcine pancreas
tablet, 1 mg tablet
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
Porcine pancreas
Forme
tablet
Activité spécifique
90-110% (compared to standard)
Poids mol.
23.8 kDa
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Application
Pour la digestion trypsique des peptides, utiliser un rapport trypsine:peptide d'environ 1:100 à 1:20. La trypsine sert généralement à détacher les cellules adhérentes d'une surface de culture. La concentration qui permet de déloger les cellules de leur substrat dépend principalement du type de cellules et de l'âge de la culture. La trypsine a également été utilisée pour remettre des cellules en suspension lors de cultures cellulaires, pour digérer des protéines en recherche protéomique ou pour réaliser diverses digestions sur gel†. Parmi ses autres applications, citons l'analyse de la cristallisation par des techniques à membrane ou une étude visant à établir que le taux de repliement et le rendement des protéines peuvent être limités par la présence de pièges cinétiques.
For use in immunohistochemical procedures to enhance staining and to unmask antigens after routine fixation and processing.
Actions biochimiques/physiologiques
La trypsine clive les peptides situés du côté C-terminal des résidus lysine et arginine. Cette réaction d'hydrolyse est plus lente lorsqu'un résidu acide se situe d'un côté ou de l'autre du site de clivage, et elle s'interrompt lorsqu'un résidu proline se situe du côté carboxyle du site de clivage. L'activité de la trypsine est optimale à un pH de 7 à 9. La trypsine peut également cliver les liaisons ester et amide de dérivés d'acides aminés de synthèse. On ajoute de l'EDTA aux solutions de trypsine pour servir d'agent chélateur afin de neutraliser les ions calcium et magnésium qui masquent les liaisons peptidiques sur lesquelles la trypsine agit. L'élimination de ces ions augmente l'activité enzymatique.
Les inhibiteurs de protéases à sérine (entre autres, le DFP, la TLCK, l'APMSF, l'AEBSEF et l'aprotinine) inhibent la trypsine.
Attention
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Définition de l'unité
Une unité de BAEE produit une ΔA253 de 0,001 par minute à pH 7,6 et à 25 °C lorsque le BAEE est utilisé comme substrat. 1 unité de BTEE = 320 unités d'ATEE. Volume réactionnel = 3,2 ml (trajet optique de 1 cm).
Notes préparatoires
This product is a lyophilized powder soluble in Hank′s Balanced Salt Solution at 25 mg/mL.
For applications that require EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vipul Shrivastava et al.
Scientific reports, 11(1), 10372-10372 (2021-05-16)
Pancreatic islets adapt to insulin resistance of pregnancy by up regulating β-cell mass and increasing insulin secretion. Previously, using a transgenic mouse with global, heterozygous deletion of prolactin receptor (Prlr+/-), we found Prlr signaling is important for this adaptation. However
Analysis of embryonic vascular morphogenesis.
T N Sato et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 137, 223-233 (2000-08-19)
Ann Louise Hunter et al.
eLife, 10 (2021-08-06)
The circadian clock component NR1D1 (REVERBα) is considered a dominant regulator of lipid metabolism, with global Nr1d1 deletion driving dysregulation of white adipose tissue (WAT) lipogenesis and obesity. However, a similar phenotype is not observed under adipocyte-selective deletion (Nr1d1Flox2-6:AdipoqCre), and
Eryn E Dixon et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 33(2), 279-289 (2021-12-03)
Single-cell sequencing technologies have advanced our understanding of kidney biology and disease, but the loss of spatial information in these datasets hinders our interpretation of intercellular communication networks and regional gene expression patterns. New spatial transcriptomic sequencing platforms make it
Georgina E T Blake et al.
Reproduction, fertility, and development, 31(11), 1730-1741 (2019-09-21)
Recent research has focussed on the significance of folate metabolism in male fertility. Knocking down the mouse gene Mtrr impedes the progression of folate and methionine metabolism and results in hyperhomocysteinaemia, dysregulation of DNA methylation and developmental phenotypes (e.g. neural
Protocoles
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.