Principaux documents
PHOSS-RO
Roche
PhosSTOP
sufficient for 10 10mL buffer preparations, sufficient for 20 10mL buffer preparations, suitable for tissue processing, suitable for immunoprecipitation (IP)
Synonyme(s) :
Comprimés d'inhibiteurs de phosphatase, Comprimés d'inhibiteurs pour phosphatases
10 TABS
166,00 €
20 TABS
308,00 €
166,00 €
En stockDétails
Changer de vue
10 TABS
166,00 €
20 TABS
308,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.28
Forme:
tablet
Solubilité:
aqueous buffer: soluble
Température de stockage:
2-8°C
166,00 €
En stockDétails
Forme
tablet
Utilisation
sufficient for 10 10mL buffer preparations
sufficient for 20 10mL buffer preparations
Conditionnement
pkg of 10 tablets (04906845001)
pkg of 20 tablets (04906837001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
tissue processing: suitable
Solubilité
aqueous buffer: soluble
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les pastilles PhosSTOP sont un mélange breveté d'inhibiteurs de phosphatases, formulé sous forme de pastilles prêtes à l'emploi qui se dissolvent rapidement en solutions aqueuses (tampons), y compris dans les tampons contenant du formol (pour la fixation au formol).
Spécificité
Protège les protéines contre la déphosphorylation. Inhibe les classes de phosphatases, telles que les phosphatases alcalines et acides, ainsi que les sérine/thréonine-phosphatases (PP1, PP2A et PP2B) et les protéine tyrosine phosphatases (PTP) dans des extraits bactériens, végétaux, de mammifères et de levures.
Application
PhosSTOP a été utilisé comme constituant de
  • tampon de lyse pour la lyse de tissu de souris congelé afin d'obtenir un surnageant de protéines[1]
  • lyse de macrophages dérivés de moelle osseuses[2]
  • tampon d'extraction nucléaire pour la lyse cellulaire et l'immunoprécipitation[3]
PhosSTOP protège les extraits de protéines contre la déphosphorylation. Les pastilles inhibent un large spectre de phosphatases, telles que les phosphatases alcalines et acides, ainsi que les sérine/thréonine-phosphatases (PP1, PP2A et PP2B), les phosphatases à double spécificité et les protéine tyrosine phosphatases (PTP) dans des extraits bactériens, végétaux, d'insectes, de mammifères et de levures.[4][5][6] Les pastilles PhosSTOP conviennent bien à la purification et à la détection des protéines phosphorylées.[7] Elles sont également utilisées pour prévenir la déphosphorylation des coupes de tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE).
Les pastilles PhosSTOP peuvent être appliquées en combinaison avec les Pastilles de cocktail d'inhibiteurs de protéases cOmplete pour protéger simultanément les protéines de la déphosphorylation et de la dégradation protéolytique. Les deux pastilles d'inhibiteurs préservent leur activité lorsqu'elles sont utilisées ensemble.
Les effets des inhibiteurs PhosSTOP sur les dosages de protéine ont fait l'objet d'évaluations. L'inhibition ne montre presque aucune influence sur les essais BCA et sur la méthode de Bradford.
Caractéristiques et avantages
Réalisez une inhibition immédiate, efficace et pratique d'un large spectre de phosphatases dans une grande variété de matériaux d'échantillons (par ex. de mammifères, végétaux, de levures ou bactériens) avec les Pastilles de cocktail d'inhibiteurs de phosphatases PhosSTOP non toxiques. PhosSTOP est un mélange breveté d'inhibiteurs de phosphatases, formulé sous forme de pastilles prêtes à l'emploi, solubles à l'eau et à dissolution rapide.
  • Une protection complète : inhibe les phosphatases alcalines et acides, ainsi que les sérine/thréonine-phosphatases (PP1, PP2A et PP2B) et les protéine tyrosine phosphatases.
  • Sûr : dissoudre les pastilles PhosSTOP non toxiques dans des solutions aqueuses et éviter les solvants organiques (par ex. DMSO).
  • Adapté à la fixation au formol : préserve l'état de phosphorylation des protéines dans les coupes histologiques.
  • Pratique : élimine la recherche chronophage du bon inhibiteur de phosphatase.
  • Facile d'utilisation : il vous suffit de placer une pastille à dissolution rapide dans votre tampon.
  • Stable : stocker les solutions mères pendant 1 mois entre +2 et +8 °C, ou pendant au moins 6 mois entre-15 et -25 °C.
Pour une protection complète des protéines, associez PhosSTOP aux pastilles d'inhibiteurs de protéases cOmplete ou cOmplete ULTRA pour inhiber à la fois les phosphatases et les protéases.
Notes préparatoires
Concentration de travail : 1 pastille pour 10 ml d'extrait ou de tampon cellulaire
Solution de travail : un solvant est recommandé dans l'eau distillée ou les tampons aqueux (y compris les tampons contenant du formol).
Dissoudre une pastille pour 10 ml de tampon aqueux. Sinon, préparer une solution mère concentrée 10x dans 1 ml d'eau distillée ou de tampon phosphate 100 mM à pH 7,0. Il est possible de préparer des solutions mères plus concentrées (par ex. 20x).
Conditions de stockage (solution de travail) : 2 à 8 °C
Autres remarques
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
PhosSTOP is a trademark of Roche
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Expression of siglec-E alters the proteome of lipopolysaccharide (LPS)-activated macrophages but does not affect LPS-driven cytokine production or toll-like receptor 4 endocytosis
Nagala M, et al.
Frontiers in Immunology, 8, 1926-1926 (2018)
The SMX DNA repair tri-nuclease
Wyatt HDM, et al.
Molecular Cell, 65(5), 848-860 (2017)
Piliang Hao et al.
PloS one, 6(2), e16884-e16884 (2011-03-05)
Protein post-translational modifications (PTMs) are regulated separately from protein expression levels. Thus, simultaneous characterization of the proteome and its PTMs is pivotal to an understanding of protein regulation, function and activity. However, concurrent analysis of the proteome and its PTMs
Huperzine A ameliorates obesity-related cognitive performance impairments involving neuronal insulin signaling pathway in mice
Wang HY, et al.
Acta Pharmacologica Sinica, 1-1 (2019)
Fabio P S Santos et al.
Blood, 115(6), 1131-1136 (2009-12-17)
Few treatment options exist for patients with myelofibrosis (MF), and their survival is significantly shortened. Activating mutation of the JAK2 tyrosine kinase (JAK2(V617F)) is found in approximately 50% of MF patients. CEP-701 is a tyrosine kinase inhibitor that inhibits JAK2
Articles
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Contenu apparenté
The phosphatase inhibitors included in PhosSTOP Tablets can be deactivated or removed from a lysate using dialysis.
Panorama des méthodes de lyse cellulaire et d'extraction protéique, comme la solubilisation par détergents, la lyse par congélation/décongélation, le choc osmotique, la sonication, la lyse cellulaire enzymatique et les techniques de fragmentation mécanique comme l'homogénéisation au Dounce, au Polytron ou au mortier et au pilon.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.