T7165
Tyrphostin 23
≥98%
Synonyme(s) :
(3,4-Dihydroxybenzylidene)malononitrile, RG-50810
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98%
Forme
powder
Puissance
35 μM IC50
Solubilité
DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to brownish-yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1O)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H
Clé InChI
VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CDK2(1017)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology