658395
AG 18
A broad-spectrum protein tyrosine kinase inhibitor.
Synonyme(s) :
AG 18, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)cinnamonitrile, Tyrphostin A23, RG-50810
70,60 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
70,60 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
acetic acid: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N#CC(=Cc1cc(c(cc1)O)O)C#N
InChI
1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H
Clé InChI
VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
epidermal growth factor receptor autophosphorylation
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kapas, S., et al. 1995. Biochem. J. 305, 433.
Seger, R., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 28325.
Williams, J.A. 1994. Am. J. Physiol.267, G401.
Geissler, J.F., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 22255.
Levitzki, A. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 913.
Gazit, A., et al. 1989. J. Med. Chem. 32, 2344.
Lyall, R.M., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 14503.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable