Principaux documents
A9605
Sigma-Aldrich
AC-93253
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[3-(1,3-Dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propenyl]-3-ethyl-benzothiazolium iodide
10 MG
152,00 €
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
152,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H25N2SI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
dark purple
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[I-].CC[n+]1c(\C=C\C=C2\N(C)c3ccccc3C2(C)C)sc4ccccc14
InChI
1S/C23H25N2S.HI/c1-5-25-19-13-8-9-14-20(19)26-22(25)16-10-15-21-23(2,3)17-11-6-7-12-18(17)24(21)4;/h6-16H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
TWBRXRGFFUATNI-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
AC-93253 is a potent, cell permeable, subtype selective RAR (RARα) agonist. EC50 = 6.3 μM. AC-93253 has high selectivity; 89% for RARα vs 67% for RARβ1, 35% for RARβ2, and 11% for RARγ.
Potent, cell permeable, subtype selective RAR (RARα) agonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.