Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
T6522
Sigma-Aldrich
Inhibiteur de trypsine from Glycine max (soybean)
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
SBTI
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
Glycine max (soybean)
Niveau de qualité
Type
Type I-S
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Activité spécifique
(One mg will inhibit 1.0-3.0 mg of trypsin with activity of approx. 10,000 BAEE units per mg protein.)
Poids mol.
20.1 kDa
Concentration
10 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
balanced salt solution: 1 mg/mL
serum-free medium: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Ce produit a été testé pour les applications de culture cellulaire. La trypsine a été utilisée dans une étude évaluant l′application potentielle en culture de cellules animales d′une protéase alcaline provenant d′un isolat de Vibrio sp. V26 non toxigène issu de mangroves. Elle a également été utilisée dans une étude visant à améliorer la détection des champignons dans la mucine éosinophilique
Actions biochimiques/physiologiques
Cet inhibiteur agit contre la trypsine ; il présente une activité réduite envers la chymotrypsine et la plasmine. Il inhibe également les protéases dont le mécanisme est similaire à celui de la trypsine, la kallikréine plasmatique et le facteur de coagulation X. L′inhibiteur de trypsine n′agit pas contre les métalloprotéases, les kallikréines tissulaires, les protéases acides ou les thio-protéases. Cet inhibiteur agit en formant un complexe d′une façon stœchiométrique 1 à 1 avec le site actif de la protéase, suivi du clivage d′une seule liaison arginine-isoleucine présente dans l′inhibiteur. L′inhibition est réversible et dépendante du pH.
Composants
L′inhibiteur de trypsine dérivé du soja est une protéine monomère constituée de 181 acides aminés formant une chaîne polypeptidique unique comportant deux ponts disulfures.
Définition de l'unité
Une unité de trypsine produit une ΔA253 de 0,001 par minute à pH 7,6 et 25 °C avec le substrat BAEE, dans un volume de réaction de 3,2 ml et un trajet optique de 1 cm.
Une unité de trypsine produit une A253 de 0,001 par minute avec l′ester éthylique de N-alpha-benzoyl-L-arginine (BAEE) comme substrat à pH 7,6 et 25 °C.
Notes préparatoires
L′inhibiteur de trypsine est soluble dans l′eau et les tampons phosphate à 10 mg/ml. Il est soluble dans des solutions salines équilibrées à 1 mg/ml et dans les milieux sans sérum. Les solutions d′une concentration supérieure à 10 mg/ml peuvent être troubles et de couleur jaune à ambrée. Après le traitement des cellules à la trypsine, les resuspendre dans une solution d′inhibiteur de trypsine à 1 mg/ml pour chaque ml de solution de trypsine utilisée pour la dissociation. La suspension cellulaire doit alors être centrifugée à 1000 tr/min pour former un culot de cellules.
Les solutions maintiennent leur activité lorsqu′elles sont conservées à court terme entre 2 et 8 °C. Les solutions sont stables en aliquotes congelés à -20 °C.
Remarque sur l'analyse
Un mg d′inhibiteur de trypsine permet d′inhiber 1,0-3,0 mg de trypsine d′une activité d′environ 10 000 unités de BAEE par mg de protéine.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jonas Goldin Diness et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 749-749 (2020-06-09)
Hypokalemia reduces the cardiac repolarization reserve. This prolongs the QT-interval and increases the risk of ventricular arrhythmia; a risk that is exacerbated by administration of classical class 3 anti-arrhythmic agents.Small conductance Ca2+-activated K+-channels (KCa2) are a promising new atrial selective
Benjamin Lant et al.
Cell reports, 24(11), 2857-2868 (2018-09-13)
Cerebral cavernous malformations (CCMs) are neurovascular lesions caused by mutations in one of three genes (CCM1-3). Loss of CCM3 causes the poorest prognosis, and little is known about how it regulates vascular integrity. The C. elegans ccm-3 gene regulates the development
Zhiying Hu et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 24(1), 60-75 (2009-11-11)
Rhox5, the founding member of the reproductive homeobox on the X chromosome (Rhox) gene cluster, encodes a homeodomain-containing transcription factor that is selectively expressed in Sertoli cells, where it promotes the survival of male germ cells. To identify Rhox5-regulated genes
Khoa A Tran et al.
Cell reports, 27(6), 1726-1741 (2019-05-09)
Elucidating the mechanism of reprogramming is confounded by heterogeneity due to the low efficiency and differential kinetics of obtaining induced pluripotent stem cells (iPSCs) from somatic cells. Therefore, we increased the efficiency with a combination of epigenomic modifiers and signaling
Elizabeth Stewart et al.
Nature, 549(7670), 96-100 (2017-08-31)
Paediatric solid tumours arise from endodermal, ectodermal, or mesodermal lineages. Although the overall survival of children with solid tumours is 75%, that of children with recurrent disease is below 30%. To capture the complexity and diversity of paediatric solid tumours
Protocoles
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLC