10109886001
Roche
Trypsin Inhibitor
from soybean
Synonyme(s) :
trypsin
77,60 €
About This Item
77,60 €
Produits recommandés
Source biologique
soybean
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Poids mol.
Mr 20,100
Conditionnement
pkg of 50 mg
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
3.8-4.5
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques
Isoelectric point: 4.5
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Working solution: Recommended solvent is distilled water.
Stock solution: 1 mg/ml
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
The enzyme is stable for 6 months, frozen in aliquots.
Reconstitution
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable