Key Documents
T6125
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiethanol
≥98%
Synonyme(s) :
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
About This Item
Formule linéaire :
S(CH2CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.19
Numéro Beilstein :
1236325
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5215 (lit.)
Point d'ébullition
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
−16 °C (lit.)
Densité
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter