Principaux documents
T54801
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloroethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Trichloroethyl alcohol
100 G
48,90 €
500 G
158,00 €
48,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
48,90 €
500 G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.40
Beilstein:
1697495
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
5.16 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
pb
152-154 °C (lit.)
Pf
17.8 °C (lit.)
Densité
1.56 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Clé InChI
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
The 2,2,2-Trichloroethyl (TCE) moiety of 2,2,2-trichloroethanol is mainly used as a protecting group for acids, acetals and also phosphoryl groups of nucleotides.[1] It can be easily cleaved by zinc reduction.[2]
Some of its other application include:
  • Conversion of per-O-acetylated sugars to per-O-acetylated trichloroethyl derivatives.[3]
  • Preparation of TCE ester of chlorosulfuric acid.[4]
  • Preparation of 2,2,2-trichloroethyl acetimidate hydrochloride.[5]
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
`BF3-etherate induced formation of 2, 2, 2-trichloroethyl glycopyranosides. Selective visualization of carbohydrate derivatives on TLC plates.
Magnusson, et al.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 35(3) (1981)
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis null
Synthesis and protection of aryl sulfates using the 2, 2, 2-trichloroethyl moiety.
Liu Y, et al.
Organic Letters, 6(2), 209-212 (2004)
2, 2, 2-Trichloroethyl chloroformate: a general reagent for demethylation of tertiary methylamines.
Montzka TA, et al.
Tetrahedron Letters, 15(14), 1325-1327 (1974)
Preparation of N1?Phenylacetamidine 4?Bromobenzoate Using 2, 2, 2?Trichloroethyl Acetimidate Hydrochloride.
Wei L & Caron S.
Organic Syntheses, 174-181 null