H26456
Diethylene glycol
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
2,2′-oxydiéthanol, 2-hydroxyéthyl éther
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.14 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Description
non-ionic
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
442 °F
Limite d'explosivité
2-12.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pH
5.0-8 (20 °C, 500 g/L)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.