166782
2,2′-Thiodiethanol
≥99%
Synonyme(s) :
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5215 (lit.)
Point d'ébullition
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
−16 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
Densité
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- In the synthesis of luminescent polynuclear gold(I) phosphine complexes.
- To prepare Co(II) and Mn(II) complexes.
- As a reactant to prepare sulfone-containing polyurethane materials for electrophoretic applications.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
329.0 °F
Point d'éclair (°C)
165 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter