T5316
TAPS
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
Synonyme(s) :
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
BioPerformance Certified
Essai
≥99.5% (titration)
Forme
crystalline powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Plage de pH utile
7.7-9.1
pKa
8.4
Pf
230-235 °C (dec.)
Solubilité
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
DNase, RNase, protease, none detected
Chaîne SMILES
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup