T3652
Triptolide
from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid, immunosuppressant
Synonyme(s) :
PG 490
About This Item
Produits recommandés
product name
Triptolide, from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid
Source biologique
Tripterygium wilfordii
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1OCC2=C1CC[C@]3(C)[C@]4(O5)[C@@H]5[C@H]6[C@@](O6)(C(C)C)[C@@H](O)[C@]4(O7)[C@@H]7C[C@]32[H]
InChI
1S/C20H24O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14,16,22H,4-7H2,1-3H3/t11?,12-,13-,14-,16+,17-,18-,19+,20+/m0/s1
Clé InChI
DFBIRQPKNDILPW-KTGKZQHOSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.