P0020
Pristimerin
Synonyme(s) :
(9b,13a,14b,20a)-3-Hydroxy-9,13-dimethyl-2-oxo-24,25,26 -trinoroleana-1(10),3,5,7-tertraen-29-oic acid methyl ester, Celastrol methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@]1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C4=CC=C5C(C)=C(O)C(=O)C=C5[C@]4(C)CC[C@@]3(C)C2C1
InChI
1S/C30H40O4/c1-18-19-8-9-22-28(4,20(19)16-21(31)24(18)32)13-15-30(6)23-17-27(3,25(33)34-7)11-10-26(23,2)12-14-29(22,30)5/h8-9,16,23,32H,10-15,17H2,1-7H3/t23-,26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
Clé InChI
JFACETXYABVHFD-WXPPGMDDSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.