PHL80555
Wilforlide A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Abruslactone A, Regelide
421,00 €
About This Item
421,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
O1[C@@H]2[C@]3([C@@H](C[C@@](C2)(C1=O)C)C4=CC[C@@H]5[C@@]6([C@H](C([C@H](CC6)O)(C)C)CC[C@]5([C@@]4(CC3)C)C)C)C
InChI
1S/C30H46O3/c1-25(2)20-10-13-30(7)21(28(20,5)12-11-22(25)31)9-8-18-19-16-26(3)17-23(33-24(26)32)27(19,4)14-15-29(18,30)6/h8,19-23,31H,9-17H2,1-7H3/t19-,20-,21+,22-,23-,26-,27+,28-,29+,30+/m0/s1
Clé InChI
HHQJBWYXBWOFJY-YLXTXNMFSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable