A9789
Anisomycin
from Streptomyces griseolus, ≥98% (HPLC), solid, protein synthesis inhibitor
Synonyme(s) :
(2R,3S,4S)-2-(4-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol-3-acetate, 2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,4-pyrrolidinediol 3-acetate, Flagecidin
77,70 €
About This Item
77,70 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anisomycin from Streptomyces griseolus, ≥98% (HPLC), solid
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to faint yellow
Solubilité
H2O: 2 mg/mL (Aqueous solutions are stable over a wide range of pH at room temperature.)
DMSO: 20 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(C[C@H]2NC[C@H](O)[C@H]2OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m1/s1
Clé InChI
YKJYKKNCCRKFSL-RDBSUJKOSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges