SRP3050
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human
GM-CSF, Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
CSF-2, MGI-1GM, pluripoietin-a
437,00 €
About This Item
437,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≤0.1 ng/mL
Poids mol.
14.6 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CSF2(1437)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable