H6916
Macrophage Colony-Stimulating Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
MCSF
389,00 €
About This Item
389,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Macrophage Colony-Stimulating Factor human, M-CSF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤4 ng/mL EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
dimer 35-40 kDa (glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Fabricant/nom de marque
HumanZyme
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CSF1(1435)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable