G0792
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from rat
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophililzed powder
Synonyme(s) :
GM-CSF
596,00 €
About This Item
596,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from rat, GM-CSF, recombinant, expressed in E. coli
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
>97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.03-0.1 ng/mL
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
14.7 kDa
Conditionnement
pkg of 5X5 μg
pkg of 5 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... CSF2(116630) , Csf2(116630)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable