G0407
Granulocyte colony-stimulating factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Granulocyte colony-stimulating factor human, G-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.01-0.1 ng/mL
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
18.8 kDa (175 amino acids including N-terminal methionine)
Conditionnement
pkg of 5 and 25 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<1 EU/μg (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CSF3(1440)
Description générale
Application
- in culturing human neutrophils
- as a growth factor component of double layer granulocyte-macrophage colony-forming unit (CFU-GM) culture system for CD34+ cells
- to test its protective effects chronic liver damage model
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis