SRP0289
Cathepsin B Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
APP secretase, CPSB
625,00 €
About This Item
625,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥2228 pmol/min-μg
Poids mol.
43 kDa
Concentration
>1 mg/mL
Technique(s)
activity assay: suitable
Solubilité
water: soluble
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
life science and biopharma
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CTSB(1508)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)