SRP6415
Cathepsin D human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CLN10, CPSD, CTSD
321,00 €
About This Item
321,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Étiquette/Marqueur
6-His tagged (C-terminus)
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 43.6 kDa
observed mol wt 45-55 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ser 19 is the predicted N-terminal.)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Conditions de stockage
dry at room temperature
Technique(s)
activity assay: suitable
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
life science and biopharma
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CTSD(1509)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable