SRP0116
Sirtuin 2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
SIR2L2, SIRT2, sir2-like 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
35.5 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SIRT2(22933)
Description générale
Human Sirtuin 2, GenBank Accession No. NM_030593, amino acids 50-356 with C-terminal His tag, MW = 35.5kDa, expressed in Escherichia coli expression system.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable