790389
Difluoro{2-[1-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N}boron
99% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3,5,7,8-Pentamethyl-4,4-difluorro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene, 2-[1-(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)ethyl]-3,,5-dimethyl-1H-pyrrole, boron complex, 4,4-Difluoro-1,3,5,7,8-pentamethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene, BODIPY 493/503, PM 546, PMPBF2, Pyrromethene 546, [[2-[1-(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N1,N2]difluoro]boron
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (HPLC)
Forme
powder
Pf
262-266 °C
Fluorescence
λex 493 nm; λem 504 nm in methanol
Chaîne SMILES
CC(C1=C(C)C=C(C)N1B(F)2F)=C3[N]2=C(C)C=C3C
InChI
1S/C14H17BF2N2/c1-8-6-10(3)18-13(8)12(5)14-9(2)7-11(4)19(14)15(18,16)17/h6-7H,1-5H3
Clé InChI
DRJHPEGNOPSARR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used for solid-state dye laser devices and organic solar cells.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable