361515
Glycogen Phosphorylase Inhibitor
The Glycogen Phosphorylase Inhibitor, also referenced under CAS 648926-15-2, controls the biological activity of Glycogen Phosphorylase.
Synonyme(s) :
Glycogen Phosphorylase Inhibitor, 1-(3-(3-(2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl)ureido)-4-methoxyphenyl)-3-methylurea
116,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
116,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1c(cc(c(c1)Cl)C(=O)NC(=O)Nc2c(ccc(c2)NC(=O)NC)OC)F
InChI
1S/C17H15ClF2N4O4/c1-21-16(26)22-8-3-4-14(28-2)13(5-8)23-17(27)24-15(25)9-6-11(19)12(20)7-10(9)18/h3-7H,1-2H3,(H2,21,22,26)(H2,23,24,25,27)
Clé InChI
ROJNYKZWTOHRNU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Glycogen phosphorylase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable