SRP0115
Sirtuin 1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
SIR2, SIRT1, Sir2A, sir2-like 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥60% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
87.2 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SIRT1(23411)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable