SML2900
AZD5582
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,3′-[2,4-Hexadiyne-1,6-diylbis[oxy[(1S,2R)-2,3-dihydro-1H-indene-2,1-diyl]]]bis[N-methyl-L-alanyl-(2S)-2-cyclohexylglycyl-L-prolinamide], AZD 5582, AZD-5582
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN[C@@H](C)C(N[C@@H](C1CCCCC1)C(N2[C@H](C(N[C@H]3C4=C(C=CC=C4)C[C@H]3OCC#CC#CCO[C@@H]5CC6=C(C=CC=C6)[C@@H]5NC([C@@H]7CCCN7C([C@H](C8CCCCC8)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)=O)CCC2)=O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3