P9290
Proteinase K–Agarose from Tritirachium album
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Proteinase K-Agarose
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial (T.album
T. ALBUM)
Forme
lyophilized powder
Ampleur du marquage
30-140 units per g solid
Technique(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
protein extraction: suitable
Gonflement
1 g swells to ~5 mL
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
• Spin column or batch processing possible.
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable