SML3062
BSJ-04-122-R
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2-((5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)propionamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=CNC2=NC=NC(NC3=CC=CC=C3NC(CC)=O)=C21
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable