420119
SP600125
≥98% (HPLC), solid, JNK inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
JNK Inhibitor II, SAPK Inhibitor II, Anthra[1,9- cd]pyrazol-6(2 H)-one, 1,9-pyrazoloanthrone, SP600125
About This Item
Produits recommandés
product name
JNK Inhibitor II, JNK Inhibitor II. SP600125, CAS 129-56-6, is a potent, cell-permeable, selective, and ATP competitive inhibitor of c-Jun N-terminal kinase (JNK; IC₅₀ = 40 nM for JNK-1 & JNK-2 & 90 nM for JNK-3).
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow-orange
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C14H8N2O/c17-14-9-5-2-1-4-8(9)13-12-10(14)6-3-7-11(12)15-16-13/h1-7H,(H,15,16)
Clé InChI
ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
JNK 1, JNK 2, JNK 3
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable